2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25965-250MG
APOSOR25965-250MGEA 168 EUR InStock
APOSOR25965-250MG
2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride 95%
2,2-Dimethylchroman-6-sulphonyl chloride
Formule: C₁₁H₁₃ClO₃S
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407324
Numéro CAS: 131880-55-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité