5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25982-1G
APOSOR25982-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR25982-1G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅NO₄S
Point de fusion: 238…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01159700
Numéro CAS: 6345-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité