5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR2625T-250MG
APOSOR2625T-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2625T-250MG
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-cyano-1-phenyl-1H-pyrazole
Chemiluminescent with antifilarial activity & affinity for the adenosine receptor.
Formule: C₁₀H₈N₄
MW: 184,20 g/mol
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020730
Numéro CAS: 5334-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité