cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1R,2S)-2-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid, cis-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR2627-1G
APOSOR2627-1GEA 142 EUR InStock
APOSOR2627-1G
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800539
Numéro CAS: 136315-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité