4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine Hydrate, 6-Amino-2-thiouracil hydrate, 6-Amino-2-thiouracil Hydrate
OR2651-5G
APOSOR2651-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2651-5G
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate
Formule: C₄H₅N₃OS·xH₂O
MW: 143,17 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052384
Numéro CAS: 65802-56-4
EINECS: 213-722-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité