Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dicyanothiophene
OR2655-5G
APOSOR2655-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Formule: C₆H₂N₂S
MW: 134,158 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01233047
Numéro CAS: 18853-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité