2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2658-1G
APOSOR2658-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR2658-1G
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃ClINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095294
Numéro CAS: 153034-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité