1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}cyclohexane-1-carboxylic acid, tert-Butyl [(1-carboxycyclohexyl)methyl]carbamate
OR2665-1G
APOSOR2665-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR2665-1G
1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
1-(Aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264198
Numéro CAS: 204514-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité