Fmoc-Cyclopropylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-Amino(cyclopropyl)acetic acid, N-FMOC protected, Fmoc-L-Cyclopropylglycine
OR2679-250MG
APOSOR2679-250MGEA 77 EUR InStock
APOSOR2679-250MG
Fmoc-Cyclopropylglycine
Fmoc-Cyclopropylglycine
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659145
Numéro CAS: 1212257-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité