Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26826-10G
APOSOR26826-10GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR26826-10G
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·HCl
Point de fusion: 67…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012909
Numéro CAS: 4244-84-2
EINECS: 224-203-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité