Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2689-250MG
APOSOR2689-250MGEA 166 EUR InStock
APOSOR2689-250MG
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate ≥96%
Ethyl 5-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07366504
Numéro CAS: 141517-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité