2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR27051-1G
APOSOR27051-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR27051-1G
2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
2,6-Dichloro-4-isocyanatopyridine
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O
Point d'ébullition: 105…108 °C
Point de fusion: 25.8…26.8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052828
Numéro CAS: 159178-03-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité