3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]methanol
OR27067-250MG
APOSOR27067-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR27067-250MG
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(2,6-Dichlorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formule: C₁₁H₉Cl₂NO₂
MW: 258,101 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052550
Numéro CAS: 175204-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité