Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
OR27078-1G
APOSOR27078-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR27078-1G
Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Ethyl-3-cyano-2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052274
Numéro CAS: 18619-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité