Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenyl-5-isoxazolone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenylisoxazol-5(2H)-one, 3-Phenylisoxazol-5(4H)-one

OR27082-1G
APOSOR27082-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27082-1G
3-Phenyl-5-isoxazolone
3-Phenyl-5-isoxazolone


Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,1574 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003158
Numéro CAS: 1076-59-1
EINECS: 214-064-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité