Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 5-nitro-2-furoyle 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Nitrofuran-2-carbonyl chloride

OR27281-5G
APOSOR27281-5GEA 206 EUR InStock
APOSOR27281-5G
Chlorure de 5-nitro-2-furoyle 95%
Chlorure de 5-nitro-2-furoyle


Formule: C₅H₂ClNO₄
MW: 175,53 g/mol
Point de fusion: 34…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039564
Numéro CAS: 25084-14-4
EINECS: 246-607-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité