4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27312-1G
APOSOR27312-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR27312-1G
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₈H₈N₄S₂
MW: 224,306 g/mol
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052772
Numéro CAS: 175204-61-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité