4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Adamant-1-yl)-4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazine
OR27324-1G
APOSOR27324-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR27324-1G
4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
4-(1-Adamantyl)-6-amino-1,3,5-trazin-2-ol
Formule: C₁₃H₁₈N₄O
MW: 246,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078504
Numéro CAS: 151250-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité