2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-({[(Carboxymethyl)thio]acetyl}amino)-2,6-dichloropyridine, 5-{[(Carboxymethyl)sulphanyl]acetamido}-2,6-dichloropyridine
OR27325-250MG
APOSOR27325-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR27325-250MG
2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
2-({2-[(2,6-Dichloropyridin-3-yl)amino]-2-oxoethyl}thio)acetic acid
Formule: C₉H₈Cl₂N₂O₃S
MW: 295.142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662316
Numéro CAS: 287197-80-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité