2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate
OR27343-1G
APOSOR27343-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR27343-1G
2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
Formule: C₇H₁₃NO₂S
MW: 175,25 g/mol
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204238
Numéro CAS: 175204-79-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité