2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Thien-2-yl)ethyl isocyanate
OR27429-1G
APOSOR27429-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR27429-1G
2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
2-(2-Isocyanatoethyl)thiophene
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₇NOS
MW: 153,202 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052972
Numéro CAS: 58749-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité