6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2749-1G
APOSOR2749-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR2749-1G
6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836167
Numéro CAS: 1031927-16-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité