Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR2750-1G
APOSOR2750-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSOR2750-1G
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021501
Numéro CAS: 886361-98-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité