2-Amino-5-chlorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-4-chloro-2-(phenylmethanoyl)benzene, (2-Amino-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone
OR27542-500G
APOSOR27542-500GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR27542-500G
2-Amino-5-chlorobenzophénone 98%
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C/760mmHg
Point de fusion: 96…100 °C
Point d'éclair: 211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007839
Numéro CAS: 719-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité