Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
OR2755-1G
APOSOR2755-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2755-1G
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₅
MW: 235,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275272
Numéro CAS: 69604-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité