6-Méthyl-2-thiouracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27585-50G
APOSOR27585-50GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27585-50G
6-Méthyl-2-thiouracile
6-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
Point de fusion: 330 °C (dec.)
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006040
Numéro CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité