2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
OR27683-1G
APOSOR27683-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR27683-1G
2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde 95+%
2-Hydroxy-1,3,5-benzenetricarbaldehyde
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314207
Numéro CAS: 81502-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité