4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-(pyridin-4-yl)imidazolidine
OR27732-50MG
APOSOR27732-50MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27732-50MG
4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
4-(1,3-Dimethylimidazolidin-2-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
MW: 177,246 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570900
Numéro CAS: 303187-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité