6-Aminouracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27848-100G
APOSOR27848-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27848-100G
6-Aminouracile
6-Aminouracil
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068470
Numéro CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité