Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycocyamine 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Glycocyamin, N-Amidinoglycine, 2-Guanidinoacetic acid, Guanidinoacetic Acid, Guanidoacetic Acid

OR27969-100G
APOSOR27969-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR27969-100G
Glycocyamine 95+%
Glycocyamine


Formule: C₃H₇N₃O₂
MW: 117,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004278
Numéro CAS: 352-97-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité