Pseudothiohydantoin 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-aminothiazol-4(5H)-one, 2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
OR27978-5G
APOSOR27978-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27978-5G
Pseudothiohydantoin 97%
Pseudothiohydantoin
Formule: C₃H₄N₂OS
MW: 116,14 g/mol
Point de fusion: 249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003186
Numéro CAS: 556-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité