4-Amino-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2810-10KG
APOSOR2810-10KGEA 0 EUR InStock
APOSOR2810-10KG
4-Amino-N-methylbenzamide 98%
4-Amino-N-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,1778 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665792
Numéro CAS: 6274-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité