4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28134-100MG
APOSOR28134-100MGEA 23.4 EUR InStock
APOSOR28134-100MG
4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
4-Chloro-3-oxo-2-(quinolin-2(1H)-ylidene)butanenitrile
Formule: C₁₃H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832023
Numéro CAS: 128914-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité