6-Methylbenzo[d]oxazole 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methylbenzoxazole
OR28152-250MG
APOSOR28152-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28152-250MG
6-Methylbenzo[d]oxazole 99+%
6-Methylbenzo[d]oxazole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216937
Numéro CAS: 10531-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité