5-Methylamino[1,3,4]thiadiazole-2-thiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR28426-1G
APOSOR28426-1GEA 644 EUR InStock
APOSOR28426-1G
5-Methylamino[1,3,4]thiadiazole-2-thiol 95%
5-Methylamino[1,3,4]thiadiazole-2-thiol
Formule: C₃H₅N₃S₂
MW: 147,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089421
Numéro CAS: 27386-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité