Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque


Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017094
Numéro CAS: 2374-03-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité