Acide orotique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28621-100G
APOSOR28621-100GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR28621-100G
Acide orotique
Acide orotique
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 300…347 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006027
Numéro CAS: 65-86-1
EINECS: 200-619-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité