1,8-Dibromooctane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Octamethylendibromide
OR28631-100G
APOSOR28631-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR28631-100G
1,8-Dibromooctane 98%
1,8-Dibromooctane
Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272,02 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 15…16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000277
Numéro CAS: 4549-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité