Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Nitrophényl)acétonitrile

Attention

OR28635-250G
APOSOR28635-250GEA 181 EUR InStock
APOSOR28635-250G
(4-Nitrophényl)acétonitrile
(4-Nitrophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C/12mmHg
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007372
Numéro CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité