6-Phenylpicolinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenylpicolinic acid, 6-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
OR2864-250MG
APOSOR2864-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2864-250MG
6-Phenylpicolinic acid
6-Phenylpicolinic acid
Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114206
Numéro CAS: 39774-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité