4-Chlorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-carbothioamide
OR28662-1G
APOSOR28662-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28662-1G
4-Chlorothiobenzamide
4-Chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040956
Numéro CAS: 2521-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité