1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Ketobenzotriazine, 1,2,3-Benzotriazine-4(3H)-one, Benzo[d][1,2,3]triazin-4(3H)-one
OR28692-10G
APOSOR28692-10GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR28692-10G
1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one
1,2,3-Benzotriazin-4(1H)-one
Formule: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Point de fusion: 216…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052387
Numéro CAS: 90-16-4
EINECS: 201-971-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité