Acide 6-chloro-m-toluique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2875-1G
APOSOR2875-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2875-1G
Acide 6-chloro-m-toluique
Acide 6-chloro-m-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 148…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045798
Numéro CAS: 6342-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité