(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR28758-25G
APOSOR28758-25GEA 84.4 EUR InStock
APOSOR28758-25G
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001966
Numéro CAS: 17216-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité