Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide L(+)-tartrique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR2876-1KG
APOSOR2876-1KGEA 94.5 EUR InStock
APOSOR2876-1KG
Acide L(+)-tartrique 98%
Acide L(+)-tartrique


Formule: C₄H₆O₆
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1.76 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064207
Numéro CAS: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité