Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
OR28776-25G
APOSOR28776-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28776-25G
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,21 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051822
Numéro CAS: 85006-31-1
EINECS: 285-060-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité