3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-1-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole
OR28784-5G
APOSOR28784-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR28784-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-methanol
Formule: C₆H₁₀N₂O
Point de fusion: 107…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020738
Numéro CAS: 85264-33-1
EINECS: 286-553-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité