2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28803-5G
APOSOR28803-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28803-5G
2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₅N₃S
MW: 115,16 g/mol
Point de fusion: 223…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003110
Numéro CAS: 108-33-8
EINECS: 203-573-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité