1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2880T-1G
APOSOR2880T-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR2880T-1G
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,202 g/mol
Point d'ébullition: 120…123 °C/1mmHg
Densité: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003201
Numéro CAS: 7663-77-6
EINECS: 231-632-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité