Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-xylyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate

OR28861-5G
APOSOR28861-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR28861-5G
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Isothiocyanate de 2,4-xylyle


Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 122…130 °C/8mmHg
Point de fusion: 25…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022054
Numéro CAS: 39842-01-8
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité